Learn More
CYC-116, MedChemExpress
Código de producto. 16460397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460397 50 mg 50 miligramos
16455026 100 mg 100 miligramos
16414048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10558
MedChemExpress CYC-116 is a potent aurora A and aurora B inhibitor with Kis of 8 and 9 nM, respectively.
CYC-116 is a potent aurora A and aurora B inhibitor with Kis of 8 and 9 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CYC-116
Forma física Solid
CAS 693228-63-6
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20N6OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 15 mg/mL (40.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=C(SC(N)=N1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 368.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.46
Porcentaje de pureza 98.0%