Learn More
Thermo Scientific™ Medidores de turbidez CyberScan TB 1000
Código de producto. 11523755
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Accesorio
Turbidímetro
Fuente de luz:
Luz blanca
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Fuente de luz Tamaño de la unidad
11523755 Accesorio Luz blanca cada uno
10724247 Turbidímetro Luz blanca cada uno
11356340 Turbidímetro Luz blanca cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11523755 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 01X265301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los medidores de turbidez de la serie CyberScan TB1000 están diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de los científicos actuales.
Los medidores de turbidez de la serie CyberScan TB1000 están diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de los científicos actuales. La serie TB1000 cumple los criterios de rendimiento especificados por el método 180.1 de USEPA para la medición de UTN e ISO 7027 (versión IR). Ideal para la producción de bebidas, agua potable, tratamiento de aguas residuales, aplicaciones petroquímicas y de galvanoplastia.
Características
  • Calibración de botón pulsador de varios puntos (hasta 3 puntos) para una precisión óptima de rango completo de ± 2 % de escala completa.
  • Rango automático para una respuesta rápida y la mejor resolución (Hasta 0,01 UTN) en un amplio rango de medición.
  • La calibración con solo pulsar un botón es fácil, rápida y sencilla.
  • La calibración de alerta automática avisa a intervalos definidos por el usuario para garantizar la recalibración programada regularmente para el cumplimiento de las normas ISO y GLP.
  • Interfaz de comunicación  RS232 para descargar datos a una impresora o PC para documentación de informes  
  • El reloj en tiempo real integrado registra los datos almacenados y los datos de calibración con fecha y hora &. Cumple las normas para el propósito de GLP.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas • módulo de montaje de vertido (opcional) permite el muestreo instantáneo sin tener que transferir muestras a cubetas, lo que ahorra tiempo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Accesorio
Fuente de luz Luz blanca
Selección del intervalo automático Sí
Descripción Módulo de lámpara de filamento de tungsteno (luz blanca) para el turbidímetro
Resolución NTU 0,01
Turbidez N/A
Métodos aprobados por la EPA 180.1
Métodos aceptados por la ISO ISO 7027