Learn More
Thermo Scientific™ Medidores de turbidez CyberScan TB 1000
Descripción
Los medidores de turbidez de la serie CyberScan TB1000 están diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de los científicos actuales. La serie TB1000 cumple los criterios de rendimiento especificados por el método 180.1 de USEPA para la medición de UTN e ISO 7027 (versión IR). Ideal para la producción de bebidas, agua potable, tratamiento de aguas residuales, aplicaciones petroquímicas y de galvanoplastia.
Características
- Calibración de botón pulsador de varios puntos (hasta 3 puntos) para una precisión óptima de rango completo de ± 2 % de escala completa.
- Rango automático para una respuesta rápida y la mejor resolución (Hasta 0,01 UTN) en un amplio rango de medición.
- La calibración con solo pulsar un botón es fácil, rápida y sencilla.
- La calibración de alerta automática avisa a intervalos definidos por el usuario para garantizar la recalibración programada regularmente para el cumplimiento de las normas ISO y GLP.
- Interfaz de comunicación RS232 para descargar datos a una impresora o PC para documentación de informes
- El reloj en tiempo real integrado registra los datos almacenados y los datos de calibración con fecha y hora &. Cumple las normas para el propósito de GLP.
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas • módulo de montaje de vertido (opcional) permite el muestreo instantáneo sin tener que transferir muestras a cubetas, lo que ahorra tiempo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Turbidímetro |
| Fuente de luz | Luz blanca |
| Tiempo de respuesta | < 6 s |
| Selección del intervalo automático | Yes |
| Descripción | Medidor de turbidez de luz blanca (UTN) CyberScan TB 1000 con kit de calibración (ECTBDWCALKT) & 100/240 adaptador de alimentación de CA |
| Incluye | Reloj en tiempo real: Fecha y hora |
| Patrones de calibración opcionales | Nº. de puntos de calibración: Hasta 3 puntos; Opciones de calibración: 4 puntos (0,02, 10, 100 1000) |
| Exactitud | ±2 % del rango medido + 0,01 UTN; repetibilidad: ± 1 % del rango medido + 0,01 UTN |
| Resolución | 0,01 UTN (0 a 9,99 UTN) 0,1 UTN (10 a 99,9 UTN) 1 UTN (100 a 1000 UTN) |
| Turbidez | De 0 a 1000 NTU |
| Mostrar más |