missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYB5R3 Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16847583 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16847583 20 μL 20 microlitros
16837583 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16847583 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 108941AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CYB5R3 (NADH-cytochrome b5, reductase 3, diaphorase 1) is a 301 amino acid protein encoded by the human gene CYB5R3. CYB5R3 belongs to the flavoprotein pyridine nucleotide cytochrome reductase family and has two naturally occurring isoforms. Isoform 1 is anchored to the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum membrane and mitochondrion outer membrane, while isoform 2 is the soluble form found in erythrocytes. CYB5R3 is involved in the desaturation and elongation of fatty acids, cholesterol biosynthesis, drug metabolism and, in erythrocytes, methemoglobin reduction.

Especificaciones

Antígeno CYB5R3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CYB5R3
N.º de referencia del gen P00387, P20070, Q9DCN2
Alias de gen B5R, CYB5R3, Cytochrome b5 reductase, cytochrome b5 reductase 3, DIA1, Diaphorase 1, NADH cytochrome b5 reductase 3
Símbolos de los genes CYB5R3, LOC100524254
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CYB5R3 Fusion Protein Ag1339
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100524254, 109754, 1727, 25035
Especies diana Human, Pig, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.