missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CYB5B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16570472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16570472 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16570472 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA597644

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CYB5B Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA

CYB5B gene ontology annotations related to this gene include enzyme activator activity; heme binding; metal ion binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYB5B
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica CYB5B
N.º de referencia del gen O43169, Q9CQX2
Alias de gen 1810044O22Rik; AU015618; Cyb5b; Cyb5m; CYB5-M; CYPB5M; cytochrome b5 outer mitochondrial membrane isoform; Cytochrome b5 type B; cytochrome b5 type B (outer mitochondrial membrane); cytochrome b5, outer mitochondrial membrane isoform; OMB5; outer mitochondrial membrane cytochrome b5; type 2 cyt-b5
Símbolos de los genes CYB5B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Cytochrome b5 type B protein (2-118AA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66427, 80777
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.