Learn More
Ácido ciazofamida-desulfonamida-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid |
| CAS | 1287189-46-1 |
| Fórmula molecular | C11 H9 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid, 1H-Imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-4-(4-methylphenyl)-, Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9ClN2O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-9(12)14-10(13-8)11(15)16/h2-5H,1H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2nc([nH]c2Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-cloro-4-(4-metilfenil)-1H-imidazol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 236.654 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.035 |