Learn More
Ciazofamida-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyazofamid-d6 |
| CAS | 1794756-25-4 |
| Fórmula molecular | C13 D6 H7 Cl N4 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-2-cyano-N,N-(dimethyl-d6)-5-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-1-sulfonamide, 4-Chloro-2-cyano-N,N-(dimethyl-d6)-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide, BAS 54500F-d6, Cyamidazosulfamid-d6, Docious-d6, Fendazosulam-d6, IKF 916-d6, Mildicut-d6, Ranman-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13ClN4O2S/c1-9-4-6-10(7-5-9)12-13(14)16-11(8-15)18(12)21(19,20)17(2)3/h4-7H,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)n1c(nc(Cl)c1c2ccc(C)cc2)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-ciano-5-(4-metilfenil)-N,N-bis(trideuteriometil)imidazol-1-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 330.823 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.082 |