Learn More
Cloruro cianurico, TRC
Código de producto. 30009449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009449 5 g 5 g
30136935 500 g 500 g
30003889 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9876955G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-77-0
Fórmula molecular C3Cl3N3
Peso molecular (g/mol) 184.41
Sinónimo 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazine, 1,3,5-Trichlorotriazine, 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trichloro-s-triazine, 2,4,6-Trichloro-sym-triazine, 2,4,6-Trichlorotriazine, Cyanur Chloride, Cyanuric Chloride, Cyanuric Trichloride, Isocyanuric Trichloride, NSC 3512, Solgel W 08, Trichloro-s-triazine, Trichlorocyanidine, Zorugeru W 08, s-Triazine Trichloride, sym-Trichlorotriazine;
Nombre IUPAC 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina
SMILES Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanuric Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.9158