Learn More
Cloruro cianúrico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10439210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10439210 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10665142 250 g Frasco de vidrio 250 g
10093893 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10439210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110890010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 108-77-0 | C3Cl3N3 | 184.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-77-0
Fórmula molecular C3Cl3N3
Peso molecular (g/mol) 184.40
Número MDL MFCD00006046
Clave InChI MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
PubChem CID 7954
ChEBI CHEBI:58964
SMILES ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanuric chloride
Nombre de nota 0.99
Punto de fusión 145.0°C to 148.0°C
Color Beige amarronado a amarillo
Densidad 1.9200g/mL
Punto de ebullición 190.0°C
Temperatura de inflamación >200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 kg
Beilstein 26,35
Fieser 03,72; 04,522; 05,687; 06,149; 10,114; 15,105
Índice Merck 152691
Gravedad específica 1.92
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with ethanol, 250g/L acetone (25°C), soluble in chloroform, hot ether, dioxane, ketones, and carbontetrachloride
Nombre IUPAC 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina
Viscosidad 0.57 mPa.s (150°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.41
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Masa solidificada o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyanuric chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyanuric chloride