Learn More
Cloruro cianúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352156 50 g 50 g
11362156 250 g 250 g
11372156 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11352156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03442.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-77-0 | C3Cl3N3 | 184.40 g/mol
Reagent for detection of glycine in presence of other amino acids.Cyanuric chloride is a reagent used for the conversion of alcohols and carboxylic acids to alkyl chlorides and acid chlorides respectively. It acts as an intermediate to prepare dyestuffs, optical brighteners, tanning agents, UV-absorbing agent, softening agents and pharmaceuticals. It is also used as a precursor to dyes and crosslinking agents due to the presence of reactive chlorine atoms. It is used as a dehydrating agent as well as reacting with dimethylformamide to give Gold’s reagent, which is a versatile source of aminoalkylations and a precursor to heterocycles. Further, it is considered as an alternative to oxalyl chloride in the Swern oxidation. In addition to this, it is involved in the synthesis of adenosine receptor ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la detección de glicina en presencia de otros aminoácidos. El cloruro cianúrico es un reactivo utilizado para la conversión de alcoholes y ácidos carboxílicos en cloruros de alquilo y cloruros ácidos respectivamente. Actúa como intermedio para la preparación de colorantes, abrillantadores ópticos, agentes de bronceado, agente absorbente de UV, agentes suavizantes y fármacos. También se utiliza como precursor de colorantes y agentes de entrecruzamiento debido a la presencia de átomos reactivos de cloro. Se utiliza como agente deshidratador, así como para reaccionar con dimetilformamida para dar lugar al reactivo de Gold, que es una fuente versátil de aminoalquilaciones y un precursor de los heterociclos. Además, se considera como una alternativa al cloruro de oxalilo en la oxidación de Swern. Asimismo, participa en la síntesis del ligando del receptor de adenosina.
Solubilidad
Soluble en acetona, éter dietílico, dioxano, cloroformo, tetracloruro de carbono y cetonas. Ligeramente soluble en metanol. Insoluble en agua fría.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, alcoholes, dimetilformamida, aminas y dimetilsulfóxido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-77-0
Fórmula molecular C3Cl3N3
Peso molecular (g/mol) 184.40
Número MDL MFCD00006046
Clave InChI MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
PubChem CID 7954
ChEBI CHEBI:58964
SMILES ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanuric chloride
Punto de fusión 145°C to 149°C
Densidad 1.92
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Temperatura de inflamación >190°C (374°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN2670
Beilstein 124246
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone,diethyl ether,dioxane,chloroform,carbon tetrachloride and ketones. Slightly soluble in methanol. Insoluble in cold water.
Nombre IUPAC 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.41
Porcentaje de pureza 0.98
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyanuric chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyanuric chloride