Learn More
Ácido cianúrico, TRC
Código de producto. 30358307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358307 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30358307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987715500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanuric acid
CAS 108-80-5
Fórmula molecular C3 H3 N3 O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Isocyanuric acid (6CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (8CI), 1,3,5-Triazine-2,4,6-trione, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trihydroxy-s-triazine, 2,4,6-Trioxohexahydro-1,3,5-triazine, 5-Azabarbituric acid, Cyanuric acid, ICA-P, NSC 6284, Pseudocyanuric acid, Tricyanic acid, Trihydroxycyanidine, s-Triazine-2,4,6-triol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Nombre IUPAC 1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
Peso molecular (g/mol) 129.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0174