Learn More
Ácido cianúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10701081 1kg Frasco de plástico 1 Kg
10184340 25 g Frasco de plástico 25 g
10635822 250g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10701081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181020010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-80-5
Fórmula molecular C3H3N3O3
Peso molecular (g/mol) 129.08
Número MDL MFCD00082990
Clave InChI ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
PubChem CID 7956
ChEBI CHEBI:38028
Nombre IUPAC 1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanuric acid
Nombre de nota 98%
Color Blanco a beige
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 26, 239
Índice Merck 15, 2690
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.07
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Cantidad 1kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino o grumos