Learn More
Ácido Cianurico-13C3, TRC
Código de producto. 30009533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009533 5 mg 5 miligramos
30005371 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9877175MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201996-37-4
Fórmula molecular 13C3 H3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 132.05
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione-2,4,6-13C3 (9CI), Cyanuric Acid 13C3
Nombre IUPAC (2,4,6-^{13}C_{3})1,3,5-triazinano-2,4,6-trione
SMILES O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanuric Acid-13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0275
Porcentaje de pureza >95%