Learn More
Ciananiliprola, TRC
Código de producto. 30004915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004915 250 mg 250 miligramos
17902155 100 mg 100 miligramos
17984925 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987580250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 736994-63-1
Fórmula molecular C19 H14 Br Cl N6 O2
Peso molecular (g/mol) 473.71
Sinónimo 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-, 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[N-methylcarbamoyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, Benevia, Cyantraniliprole, Cyazypyr, DPX-HGW 86, Exirel, Exirel (insecticide), HGW 20SC, HGW 86, SYN 545377, Verimark
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(3-cloropiridina-2-il)-N-[4-ciano-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]pirazol-3-carboxamida
SMILES CNC(=O)c1cc(cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyantraniliprole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14BrClN6O2/c1-10-6-11(9-22)7-12(18(28)23-2)16(10)25-19(29)14-8-15(20)26-27(14)17-13(21)4-3-5-24-17/h3-8H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.005