Learn More
Cyantraniliprole, MedChemExpress
Código de producto. 16488057
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488057 5 mg 5 miligramos
16471537 50 mg 50 miligramos
16455976 100 mg 100 miligramos
16415348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12779
MedChemExpress Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class; has activity against pests such as Diaphorina citri that have developed resistance to other classes insecticides.
Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyantraniliprole
CAS 736994-63-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14BrClN6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo HGW-86
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=NC=CC=C2Cl)NC3=C(C(NC)=O)C=C(C#N)C=C3C
Peso molecular (g/mol) 473.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.71
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid