Learn More
Ciantraniliprol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328415 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328415 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11813000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyantraniliprole
CAS 736994-63-1
Nombres de analitos o componentes Cyantraniliprole
Condiciones de envío -18°C
Fórmula molecular C19 H14 Br Cl N6 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-, 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[N-methylcarbamoyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, Benevia, Cyantraniliprole, Cyazypyr, DPX-HGW 86, Exirel, Exirel (insecticide), HGW 20SC, HGW 86, SYN 545377, Verimark
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14BrClN6O2/c1-10-6-11(9-22)7-12(18(28)23-2)16(10)25-19(29)14-8-15(20)26-27(14)17-13(21)4-3-5-24-17/h3-8H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29)
SMILES CNC(=O)c1cc(cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C#N
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(3-cloropiridin-2-il)-N-[4-ciano-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]pirazol-3-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 473.71
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.005 g/mol