Learn More
Cianopropilmetildiclorosilano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10656460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656460 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10139649 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432250050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1190-16-5
Fórmula molecular C5H9Cl2NSi
Peso molecular (g/mol) 182.12
Número MDL MFCD00019889
Clave InChI UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanopropyl methyldichlorosilane, 3-cyanopropylmethyldichlorosilane, 4-dichloromethylsilyl-butyronitrile, 3-cyanopropyldichloromethylsilane, butanenitrile, 4-dichloromethylsilyl, unii-a09zd6eimj, 4-dichloromethylsilyl butyronitrile, methylcyanopropyldichlorosilane, 4-dichloro methyl silyl butanenitrile, dichlor-3-kyanpropyl-methylsilan
PubChem CID 14479
Nombre IUPAC 4-[dicloro(metil)silil]butanonitrilo
SMILES C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanopropylmethyldichlorosilane
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 93.0°C to 94.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyanopropylmethyldichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RU– Solo para uso en investigación