Learn More
Tocris Bioscience™ Cyanopindolol hemifumarate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18053792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18053792 50 mg 50 miligramos
18025272 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18053792 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0993/50
5-HT1A and 5-HT1B antagonist; also β-adrenergic antagonist
5-HT1A/1B antagonist with roughly equal affinity at each receptor; also a β-adrenoceptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874882-72-1
Fórmula molecular C20H25N3O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanopindolol hemifumarate
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.4
Pureza >98%
Peso molecular 387.436