Learn More
(Cianometil)urea, TRC
Código de producto. 30004733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004733 50 mg 500 miligramos
17993325 250 mg 250 miligramos
17931515 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC27350050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5962-07-2
Fórmula molecular C3 H5 N3 O
Peso molecular (g/mol) 99.091
Sinónimo Urea, (cyanomethyl)- (8CI,9CI), N-(Cyanomethyl)urea, (Cyanomethyl)urea, Acetonitrile, [(aminocarbonyl)amino]-, Carbamyl glycinonitrile
Nombre IUPAC cianometilurea
SMILES NC(=O)NCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydantoic Acid Nitrile (Cyanomethylurea)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5N3O/c4-1-2-6-3(5)7/h2H2,(H3,5,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.043
Porcentaje de pureza >95%