Learn More
Cloruro de (cianometil)trifenilfosfonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384539 5 g 5 g
11484424 25 g 25 g
11494424 100 g 100 g
11404434 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11384539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13096.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4336-70-3 | C20H17ClNP | 337.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4336-70-3
Fórmula molecular C20H17ClNP
Peso molecular (g/mol) 337.79
Número MDL MFCD00031672
Clave InChI ARPLQAMUUDIHIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyanomethyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, cyanomethyl triphenyl-, chloride, cyanomethyl triphenylphosphanium chloride, cyanomethyl triphenyl phosphanium chloride, cyanomethyltriphenylphosphonium chloride, acmc-1ctgb, wln: nc1pr&r&r &g, cyanomethyl triphenylphosphoniumchloride, cyanomethyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 197040
Nombre IUPAC (cyanomethyl)triphenylphosphanium chloride
SMILES [Cl-].N#CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión ∼270°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 6222047
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.79
Porcentaje de pureza ≥98%