Learn More
Metil(fenil)carbamoditioato de cianometilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyanomethyl Methyl(phenyl)carbamodithioate |
| CAS | 76926-16-4 |
| Fórmula molecular | C10H10N2S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2S2/c1-12(10(13)14-8-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,8H2,1H3 |
| SMILES | CN(C(=S)SCC#N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-fenilcarbamoditioato de cianometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 222.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0285 |