Learn More
Cyanometil 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-1-tio-Beta-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30365431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365431 2 g -
30364171 1 g -
30360515 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9819502G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61145-33-3
Fórmula molecular C16 H21 N O9 S
Peso molecular (g/mol) 403.4
Nombre IUPAC [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(cianometilsulfanil)oxan-2-il]acetato de metil
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](SCC#N)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanomethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO9S/c1-8(18)22-7-12-13(23-9(2)19)14(24-10(3)20)15(25-11(4)21)16(26-12)27-6-5-17/h12-16H,6-7H2,1-4H3/t12-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.0937