Learn More
Cianolamina, TRC
Código de producto. 30136741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136741 25 mg 25 miligramos
30134310 100 mg 100 miligramos
17972625 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98453025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3496-98-8
Fórmula molecular C4 H5 N7
Peso molecular (g/mol) 151.13
Sinónimo 2-(Cyanoamino)-4,6-diamino-sym-triazine, 4,6-Diamino-s-triazine-2-carbamonitrile, (4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)cyanamide, N-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)cyanamide
Nombre IUPAC (4,6-diamino-1,3,5-triazina-2-il)cianamida
SMILES Nc1nc(N)nc(NC#N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanomelamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N7/c5-1-8-4-10-2(6)9-3(7)11-4/h(H5,6,7,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0606