Learn More
Cianoguanidina, Mikromol™
Descripción
Cianoguanidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyanoguanidine |
| CAS | 461-58-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyanoguanidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C2 H4 N4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Metformin Hydrochloride Imp. A (EP), Metformin Imp. A (EP), Metformin USP Related Compound A, Metformin USP RC A, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide, Dicyandiamide, Dicyanodiamide, SKF-9907, Ph Eur Metformin Impurity A, USP Metformin Related Compound A, Metformin Related Compound A, Metformin Hydrochloride Impurity A, Metformin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6) |
| SMILES | NC(=N)NC#N |
| Nombre IUPAC | 1-cianoguanidina |
| Mostrar más |