Learn More
Cianoguanidina-15N4, TRC
Código de producto. 30010447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010447 5 mg 5 miligramos
30011243 1 mg 1 miligramo
30011250 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9813525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63419-77-2
Fórmula molecular C2 H4 15N4
Peso molecular (g/mol) 88.0536
Sinónimo N-Cyanoguanidine-15N4, 1-Cyanoguanidine-15N4, 2-Cyanoguanidine-15N4, CGNA-15N4, Dicyandiamide-15N4, Dicyanodiamide-15N4, Didin-15N4, Epicure DICY-15N4
Nombre IUPAC 1-((^{15}N)azanylidynemetil)guanidina
SMILES [15NH2]C(=[15NH])[15NH]C#[15N]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanoguanidine-15N4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0317
Porcentaje de pureza >95%