Learn More
Bromuro de cianógeno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411287 5 g 5 g
15421287 25 g 25 g
15431287 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032731.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 506-68-3 | CBrN | 105.922 g/mol
Cyanogen bromide is used as a reagent in molecular biology, peptide mapping, gold extraction and amino acid sequence analysis. It acts as a coupling reagent for phosphoramidate or pyrophosphate inter-nucleotide bonds in DNA duplexes. It is also used in organic synthesis to prepare cyanamides, dicyanamides, cyanuric bromide, guanidines and hydroxylguanidines. It is involved in the von Braun reaction, it gives disubstituted cyanamides by reacting with tertiary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-68-3
Fórmula molecular CBrN
Peso molecular (g/mol) 105.922
Número MDL MFCD00011597
Clave InChI ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
PubChem CID 10476
Nombre IUPAC bromuro carbononitrídico
SMILES C(#N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanogen bromide
Punto de fusión 50°C to 52°C
Densidad 2.015
Punto de ebullición 61.4°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane,ethanol,diethyl ether,benzene and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.93
Forma física Cristales incoloros a blancos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyanogen bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyanogen bromide