Learn More
Bromuro de cianógeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10465852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio empaquetado en lata
Frasco de vidrio en lata de estaño
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10465852 500 g Frasco de vidrio empaquetado en lata 500 g
10040770 25 g Frasco de vidrio en lata de estaño 25 GR
10040780 100 g Frasco de vidrio en lata de estaño 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10465852 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110785000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00€
    420.65€ / 500 g
    Ahorro 76.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 506-68-3 | CBrN | 105.922 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-68-3
Fórmula molecular CBrN
Número MDL MFCD00011597
Clave InChI ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
PubChem CID 10476
Nombre IUPAC bromuro carbononitrídico
SMILES C(#N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanogen bromide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 49.0°C to 54.0°C
Color Blanco
Densidad 1.44
Punto de ebullición 61.0°C to 62.0°C
Temperatura de inflamación >65°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 103% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio empaquetado en lata
Fórmula lineal BrCN
Cantidad 500 g
Fieser 01,174; 02,93; 04,110; 05,169; 06,148; 08,131; 09,127
Índice Merck 15, 2683
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,soluble in benzene,acetonitrile,dichloromethane,and ethanol
Peso molecular (g/mol) 105.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyanogen bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.