Learn More
Bromuro de cianógeno, solución de 3 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyanogen bromide |
| CAS | 506-68-3, 75-09-2 |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 mL |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal envasado en una lata |
| Gravedad específica | 1.44 |
| Densidad | 1.4400g/mL |
| Fórmula molecular | BrCN |
| Número MDL | MFCD00011597 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cyanogen bromide, 3M solution in dichloromethane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.