Learn More
Cianofenfos 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327062 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327062 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11800000ME1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanofenphos
CAS 13067-93-1
Nombres de analitos o componentes Cyanofenphos
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H14 N O2 P S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14NO2PS/c1-2-17-19(20,15-6-4-3-5-7-15)18-14-10-8-13(12-16)9-11-14/h3-11H,2H2,1H3
SMILES CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)C#N)c2ccccc2
Nombre IUPAC 4-[etoxi(fenil)fosfinotioil]oxibenzonitrilo
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 303.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.0483 g/mol