Learn More
Cianocobalamina (vitamina B12) 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyanocobalamin |
| CAS | 68-19-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyanocobalamin |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C63 H88 Co N14 O14 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Cyanocobalamin, Vitamin B12, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl cyanocobamide, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl-Co-cyanocobamide, Anacobin, Antipernicin, Apikobal, B-Twelve, B-Twelve Ora, Bedodeka, Bedoz, Behepan, Berubi, Berubigen, Betalin 12, Betalin 12 Crystalline, Betaline 12, Betolvex, Byladoce, CN-B12, Cobalamin, cyanide, Cobalamin, cyano-, Cobalamin, cyano-5,6-dimethylbenzimidazole-, Cobalin, Cobamide, cyano-5,6-dimethyl-1H-benzimidazole-, Cobamin, Cotel, Covit, Cromatonbic B12, Crystamin, Crystamine, Cyano-5,6-dimethylbenzimidazolylcobamide, Cyano-B12, Cyanocobalamine, Cycolamin, Cykobemin, Cykobeminet, Cyomin, Cyredin, Cytacon, Cytamen, Cytobion, Depinar, Dicopac Kit, Dobetin, Docemine, Docibin, Docigram, Docivit, Dodecabee, Dodecavite, Dodex, Ducobee, Duodecibin, Eligen B12, Embiol, Emociclina, Eritrone, Erycytol, Erythrotin, Euhaemon, Extrinsic factor, Factor II, Factor II (vitamin), Fresmin, Hemo-b-doze, Hemomin, Hepagon, Hepavis, Hepavit, Hepcovite, LLD factor, Lactobacillus lactis dorner factor, Macrabin, Megalovel, Milbedoce, Millevit, NSC 80365, Nagravon, Nascobal, Normocytin, Optovite B12, Pernaemon, Pernaevit, Pernipuron, Plecyamin, Poyamin, Rebramin, Redamina, Redisol, Regividerm cream, Rheumazin, Rhodacryst, Rubesol, Rubivamine, Rubramin, Rubramin PC, Rubripca, Rubrocitol, SMARTShot B12, Sytobex, Vibalt, Vibisone, Virubra, Vita-rubra, Vitamin B12 preparation, Vitarubin, Vitasprint B12, Vitral, alpha-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)cobamide cyanide, 1H-Benzimidazole, 5,6-dimethyl-1-(3-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)-, monoester with cobinamide cyanide, inner salt, Cobamide, alpha-5,6-dimethyl-1H-benzimidazolyl-, cyanide, Cobinamide, cyanide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole, Vitamin B12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1 |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | N#[C-][Co+3]1234[N]5=CN(C=6C=C(C(=CC65)C)C)C7OC(CO)C(OP(=O)([O-])OC(C)CNC(=O)CCC8(C9=C(C%10=[N]4C(=CC%11=[N]3C(=C(C%12=[N]2C(C)(C([N-]91)C8CC(=O)N)C(C)(CC(=O)N)C%12CCC(=O)N)C)C(C)(CC(=O)N)C%11CCC(=O)N)C(C)(C)C%10CCC(=O)N)C)C)C7O |
| Mostrar más |