Learn More
Ácido cianocobalamina-d-carboxílico, TRC
Código de producto. 30009192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009192 2.5 mg 2.50 miligramo
30004368 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9536232.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38218-55-2
Fórmula molecular C8 H8 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 207.054
Sinónimo 3'-Ester with 5,6-Dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosylbenzimidazole Cobinic Acid-abceg-pentamide Cyanide Phosphate Inner Salt, 3'-Ester with 5,6-Dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole Cobinic Acid-abceg-pentamide Cyanide Dihydrogen Phosphate (Ester) Inner Salt, 3'-Ester with (5,6-Dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole-kN3) Cobinic Acid-abceg-pentamide Co-(cyano-kC)-Dihydrogen Phosphate (Ester) Inner Salt, CBC 226, Cobalamin-d-monoacid Cyanide
Nombre IUPAC 1-(2,4-diclorofenil)etanol-1,2-diol
SMILES OCC(O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanocobalamin-d-carboxylic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Cl2O2/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3,8,11-12H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.99