Learn More
Cianocobalamina (cristalina y rojo oscuro), Fisher BioReagents
Código de producto. 10533135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10533135 1 g Vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10533135 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP8621
Cantidad Precio
1 70.38€ / 1 g
10 64.82€ / 1 g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La cianocobalamina se utiliza como suplemento en medios de cultivo celular y tisular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanocobalamin
CAS 68-19-9
Color Rojo
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Vidrio ámbar
Fórmula molecular C63H88CoN14O14P
Número MDL MFCD00151092
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 10212
Sinónimo vitamin b12
Clave InChI AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Nombre IUPAC cobalto(2+); [(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimetilbenzimidazol-1-il)-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolano-3-il] [(2R)-1-[3-(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z, 12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoetil)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropil)-3,5,8,8,13,15,18,19-octametil-
Peso molecular (g/mol) 1356.396
PubChem CID 129893524
Formula Weight (peso de la fórmula) 1355.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido