Learn More
Ácido cianocobalamina-b-carboxílico, TRC
Código de producto. 30009354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009354 1 mg 1 miligramo
30006369 10 mg 10 miligramos
30012122 0.25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9536201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38218-77-8
Fórmula molecular C63 H87 Co N13 O15 P
Peso molecular (g/mol) 1356.35
Sinónimo Cobinic acid-acdeg-pentamide, Co-(cyano-κC)-, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with (5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole-κN3), Cobinic acid-acdeg-pentamide, cyanide phosphate, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenzimidazole, inner salt (7CI), Cobinic acid-acdeg-pentamide, cyanide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole, CBC 195, Cyanocobalamin-b-carboxylic acid, 32-Carboxycyanocobalamin
Nombre IUPAC cobalto(3+); [5-(5,6-dimetilbenzimidazol-1-il)-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolano-3-il] 1-[3-[(4Z,9Z,14Z)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoetil)-7,12-bis(3-amino-3-oxopropilo)-17-(2-carboxietil)-3,5,8,8,13,15,18,19-octametil-2,7,12,17-tetrahidro-1H-corrin-21-id-3-il]propanoilamino]propan-2-ilfosfato; Cianuro
SMILES C[C@@H]1CNC(=O)CC[C@]2(C)[C@@H](CC(=O)N)[C@H]3N4C2=C(C)C5=N6C(=CC7=N8C(=C(C)C9=N([C@]3(C)[C@@](C)(CC(=O)N)[C@@H]9CCC(=O)O)[Co+]468(C#N)N%10=CN([C@H]%11O[C@H](CO)[C@@H](OP(=O)([O-])O1)[C@H]%11O)c%12cc(C)c(C)cc%10%12)[C@@](C)(CC(=O)N)[C@@H]7CCC(=O)N)C(C)(C)[C@@H]5CCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 32-Carboxycyanocobalamin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C62H89N12O15P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)74(28-69-39)57-52(84)53(41(27-75)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-68-48(81)18-19-59(8)37(22-45(65)78)56-62(11)61(10,25-47(67)80)36(14-17-49(82)83)51(73-62)33(5)55-60(9,24-46(66)79)34(12-15-43(63)76)38(70-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)77)50(71-42)32(4)54(59)72-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,75,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H14,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1355.5514