Learn More
Ácido cianoacético, TRC
Código de producto. 30355815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30355815 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30355815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98748550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanoacetic Acid
CAS 372-09-8
Fórmula molecular C3H3NO2
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)CC#N
Nombre IUPAC ácido 2-cianoacético
Peso molecular (g/mol) 85.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.0164