Learn More
Ácido cianoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyanoacetic Acid |
| CAS | 372-09-8 |
| Fórmula molecular | C3H3NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | ácido 2-cianoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 85.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 85.0164 |