Learn More
Éster de N-hidroxisuccinimida del ácido cianoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyanoacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 56657-76-2 |
| Fórmula molecular | C7H6N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-cyanoacetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl cyanoacetate, 3-[(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]-3-oxopropanenitrile, Cyanoacetic Acid 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl Ester, N-(Cyanoacetoxy)succinimide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-3-7(12)13-9-5(10)1-2-6(9)11/h1-3H2 |
| SMILES | O=C(CC#N)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2-cianoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 182.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0328 |