Learn More
Ácido cianoacétiico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11985601 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10426910 25 g Frasco de vidrio 25 g
10436910 250 g Frasco de vidrio 250 g
10273940 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11985601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110670050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 372-09-8 | C3H3NO2 | 85.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-09-8
Fórmula molecular C3H3NO2
Peso molecular (g/mol) 85.06
Clave InChI MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
PubChem CID 9740
ChEBI CHEBI:51889
Nombre IUPAC ácido 2-cianoacético
SMILES C(C#N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanoacetic acid
Punto de fusión 65.0°C to 67.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 108.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal NCCH2CO2H
Cantidad 5 kg
Beilstein 02,583
Fieser 11,145; 13,171
Índice Merck 15,2679
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino adherente