Learn More
Ácido cianoacétiico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478883 5000 g 5000 g
11468883 250 g 250 g
11458883 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478883 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11045.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 372-09-8 | C3H3NO2 | 85.062 g/mol
Cyanoacetic acid is used in pharmaceutical industry for producing vitamin B6 and caffeine. It is also used in making dyes, agricultural chemicals, and in the synthesis of phenylacetic acid esters. It acts as a precursor cyanoacrylates viz. ethyl cyanoacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cianoacético se utiliza en la industria farmacéutica para producir vitamina B6 y cafeína. También se utiliza en la elaboración de colorantes, productos químicos agrícolas y en la síntesis de ésteres de ácido fenilacético. Actúa como precursor de cianoacrilatos, es decir, cianoacrilato de etilo.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol etílico, éter. Ligeramente miscible con benceno, ácido acético y cloroformo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes, ácidos, agentes oxidantes fuertes, alcalinos, nitrilos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 372-09-8
Fórmula molecular C3H3NO2
Peso molecular (g/mol) 85.062
Número MDL MFCD00002677
Clave InChI MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
PubChem CID 9740
ChEBI CHEBI:51889
Nombre IUPAC ácido 2-cianoacético
SMILES C(C#N)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyanoacetic acid
Punto de fusión 64°C to 69°C
pH 1.5
Punto de ebullición 108°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Odorless
Cantidad 5000 g
Número UN UN3261
Beilstein 506325
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2689
Información de solubilidad Miscible with water,ethyl alcohol,ether. Slightly miscible with benzene,acetic acid and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.06
Porcentaje de pureza 99%