Learn More
Ácido cianoacético-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyanoacetic Acid-13C2 |
| CAS | 1346746-43-7 |
| Fórmula molecular | C13C2H3NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Cyanoacetic Acid-13C2, Cyanoethanoic Acid-13C2, Malonic Mononitrile-13C2, Monocyanoacetic Acid-13C2, NSC 5571-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)/i1+1,3+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13CH2]C#N |
| Nombre IUPAC | ácido 2-cianoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 87.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.0231 |