Learn More
Cianoacetamida, TRC
Código de producto. 17933515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933515 25 g 25 g
17970915 250 g 250 g
17965005 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98746025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-91-5
Fórmula molecular C3 H4 N2 O
Peso molecular (g/mol) 84.0767
Sinónimo 2-Cyanoacetamide, Cyanacetamide, Cyanoacetic Acid Amide, Cyanoiminoacetic Acid, Malonamide Nitrile, Malonamonitrile, NSC 6285, NSC 8948, Nitrilomalonamide, α-Cyanoacetamide
Nombre IUPAC 2-cianoacetamida
SMILES NC(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanoacetamide
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0324