Learn More
Cianoacetamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494094 100 g 100 g
11404104 500 g 500 g
11414104 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12482.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-91-5 | C3H4N2O | 84.08 g/mol
Cyanoacetamide was used in spectrofluorimetric method for the determination of some antihistaminic H1 receptor antagonist drugs such as ebastine, cetirizine dihydrochloride and fexofenadine hydrochloride. It may be used in fluorometric determination of 3,4-dihydroxyphenylalanine. It was used as post column fluorigenic derivatizing agent for the bio-analysis and pharmacokinetics of chitosan ester in rabbit serum. Cyanoacetamide is the starting reagent for vitamin B6 synthesis. It reacts with reducing carbohydrates in borate buffer to give intense fluorescence andis useful for the automated analysis of carbohydrates as borate complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cianoacetamida se empleaba en el método espectrofluorimétrico para la determinación de algunos antihistamínicos antagonistas del receptor H1, como la ebastina, el diclorhidrato de cetiricina y el clorhidrato de fexofenadina. Puede usarse en la determinación fluorométrica de 3,4-dihidroxifenilalanina. Se empleó como agente fluorigénico de derivación poscolumna para el bioanálisis y la farmacocinética del éster de quitosano en suero de conejo. La cianoacetamida es el reactivo inicial para la síntesis de la vitamina B6. Reacciona con la reducción de carbohidratos en el tampón de borato para generar una fluorescencia intensa y resulta útil para el análisis automatizado de carbohidratos, como los complejos de borato.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-91-5
Fórmula molecular C3H4N2O
Peso molecular (g/mol) 84.08
Número MDL MFCD00008024
Clave InChI DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyanoacetamide, acetamide, 2-cyano, cyanacetamide, malonamide nitrile, malonamonitrile, nitrilomalonamide, cyanoiminoacetic acid, 3-nitrilo-propionamide, propionamide, 3-nitrilo, usaf kf-14
PubChem CID 7898
Nombre IUPAC 2-cianoacetamida
SMILES NC(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanoacetamide
Punto de fusión 118°C to 122°C
Temperatura de inflamación 215°C (419°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 878221
Índice Merck 14,2688
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.08
Porcentaje de pureza 99%