Learn More
α-Ciano-β ácido fenilacrílico, MP Biomedicals
Código de producto. 11443125 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11443125 5 g
1 options
Código de producto. 11443125 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521374005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Cyano-β-Phenylacrylic Acid
CAS 1011-92-3
Fórmula molecular C10H7NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-cyano-3-phenylacrylic acid, alpha-cyanocinnamicacid, cyanocinnamic acid, 2-cyano-3-phenyl-2-propenoic acid, acmc-1b4v0, a-cyano-b-phenylacrylic acid, alpha-cyano-beta-phenyl-acrylic acid
Clave InChI CDUQMGQIHYISOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C#N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-ciano-3-fenilprop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 173.171
PubChem CID 70534