Learn More
Éster etílico del ácido ciano(1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-ilideno)-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyano(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 59591-86-5 |
| Fórmula molecular | C12H11N3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Cyano-2-(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester |
| SMILES | NNc1ccc(Cc2ccc(NN)cc2)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 229.23 |