Learn More
Éster etílico del ácido ciano(1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-ilideno)-acético, TRC
Código de producto. 30353586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30353586 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30353586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC97910510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyano(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 59591-86-5
Fórmula molecular C12H11N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Cyano-2-(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester
SMILES NNc1ccc(Cc2ccc(NN)cc2)cc1
Peso molecular (g/mol) 229.23