Learn More
Tocris Bioscience™ Cyanine 5, SE
Descripción
Cyanine 5, SE is a red fluorescent dye for the labeling of amines. Excitation maximum ∽649 nm; emission maximum ∽666 nm.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[5-[1-[6-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2 H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-1-ethyl-3,3-dimethyl-5-sulfo-3 H-indolium, inner salt |
| CAS | 146368-14-1 |
| Sinónimo | Cy5 NHS Ester |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in DMF |
| Objetivo | Fluorescent Dyes |
| Fórmula molecular | C37H43N3O10S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 753.88 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.