Learn More
Tocris Bioscience™ Cyanine 5, SE
Descripción
Key information: Cyanine 5, SE is a widely used red fluorescent dye supplied with an NHS ester reactive group for the labeling of primary amines. Application: Suitable for fluorescence microscopy, confocal microscopy and flow cytometry. Properties and Photophysical Data: Excitation and emission maxima (λ) are 649 nm and 666 nm, respectively; quantum yield = 0.2; extinction coefficient = 250,000 M-1cm-1; A280 correction factor = 0.04. For more information on how Cyanine 5, SE may be used, see our protocol: Conjugation Protocol for Amine Reactive Dyes .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[5-[1-[6-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-1-ethyl-3,3-dimethyl-5-sulfo-3H-indolium, inner salt |
| CAS | 146368-14-1 |
| Cantidad | 5 mg |
| Objetivo | Fluorescent Dyes |
| Fórmula molecular | C37H43N3O10S2 |
| Pureza | 0.95 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?