Learn More
Colorante de ácido cianina 5 bihexanoico, sal de potasio, TRC
Código de producto. 30367618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367618 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30367618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9584805MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanine 5 Bihexanoic Acid Dye, Potassium Salt
CAS 252255-40-6
Fórmula molecular C37H45KN2O10S2
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H46N2O10S2.K/c1-36(2)28-24-26(50(44,45)46)18-20-30(28)38(22-12-6-10-16-34(40)41)32(36)14-8-5-9-15-33-37(3,4)29-25-27(51(47,48)49)19-21-31(29)39(33)23-13-7-11-17-35(42)43;/h5,8-9,14-15,18-21,24-25H,6-7,10-13,16-17,22-23H2,1-4H3,(H3-,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CC1(C)\C(=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCC(=O)O)c3ccc(cc3C2(C)C)S(=O)(=O)[O-])\N(CCCCCC(=O)O)c4ccc(cc14)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC potasio;(2E)-1-(5-carboxipentil)-2-[(2E,4E)-5-[1-(5-carboxipentil)-3,3-dimetil-5-sulfonatoindol-1-io-2-il]penta-2,4-dienilideno]-3,3-dimetilindol-5-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 780.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 780.2153