Learn More
Cianidol 3-glucósido, TRC
Código de producto. 30011344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011344 5 mg 5 miligramos
30004667 10 mg 10 miligramos
30007049 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9877705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7084-24-4
Fórmula molecular C21 H21 O11 . Cl
Peso molecular (g/mol) 484.84
Sinónimo 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-, chloride (9CI), Chrysanthemin (6CI,8CI), 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, 3-glucoside, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3',4',5,7-tetrahydroxyflavylium chloride, 3-O-(β-D-Glucopyranosyl)cyanidin, Asterin, Chrysanthenin, Chrysontemin, Cyanidin 3-O-glucoside, Cyanidin 3-O-glucoside chloride, Cyanidin 3-O-β-D-glucopyranoside, Cyanidin 3-O-β-glucopyranoside, Cyanidin 3-glucoside, Cyanidin 3-glucoside chloride, Cyanidin 3-monoglucoside, Cyanidin 3-β-D-glucopyranoside, Cyanidin 3-β-O-glucoside, Cyanidin 3-β-glucopyranoside, Cyanidin 3-β-glucoside, Cyanidol 3-glucoside, Glucocyanidin, Kuromanin, Kuromanine
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxicromenilio-3-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol; cloruro
SMILES [Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanidin-3-O-glucoside chloride (Kuromanin chloride)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.0772