Learn More
Cloruro de cianidina, TRC
Código de producto. 30136383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136383 5 mg 5 miligramos
17979444 1 mg 1 miligramo
17977264 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9536455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-58-5
Fórmula molecular C15 H11 O6 . Cl
Peso molecular (g/mol) 322.7
Sinónimo 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-, chloride (9CI), Cyanidol (6CI), Flavylium, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, chloride (8CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-1-benzopyrylium chloride, 3,3',4',5,7-Pentahydroxy-2-phenylbenzopyrylium chloride, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidin, Cyanidin chloride, Cyanidine, Cyanidol chloride, IdB 1027
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)cromenilio-3,5,7-triol; cloruro
SMILES [Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)c3ccc(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanidin chloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.0244