Learn More
WTW™ Kits de prueba de cianuro
Código de producto. 11781073
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 0,002 a 0,500 mg/l
De 0,010 a 0,500 mg/l
Tamaño de la unidad:
25 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
11781073 De 0,010 a 0,500 mg/l 25 PCS
10009670 De 0,002 a 0,500 mg/l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11781073 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 250344
 Artículo restringido
En stock
Materiales de ensayo para AQA de rutina fotométrica y análisis de agua para la certeza de los resultados multinivel de photoLab™, pHotoFlex™ y kits de prueba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volumen (métrico) 25 mL
Para utilizar con (aplicación) Medición de cianuro en las aguas residuales de tareas de galvanoplastia y procesamiento de metales, agua potable
Para utilizar con (equipo) PhotoLab S6, PhotoLab S12, PhotoLab Spectral, Photoflex 0,01 - 0,30 mg/l CN
Cantidad 100/paq.
temp De 0,010 a 0,500 mg/l
Tipo Polvo de pruebas
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyanide Cell Test (free and readily liberated cyanide) Method: photometric 0.010 - 0.500 mg/l CN
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: troclosene sodium, dihydrate